Learn More
4-(clorometil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona, Mikromol™
Descripción
4-(clorometil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 80841-78-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Dioxol-2-one, 4-(chloromethyl)-5-methyl-, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl chloride, 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCl)OC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona |
| Mostrar más |