Learn More
4-(Clorometil)-3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10529592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10529592 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10529592 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07543CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole
CAS 303225-22-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H8Cl3NO
Número MDL MFCD00833265
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole
Clave InChI PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)CCl
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 276.541
PubChem CID 2735759
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.55
Porcentaje de pureza 97%