Learn More
4-(clorometil)-2-fenil-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10171202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10171202 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10293012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10754755 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10171202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18324CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 4771-31-7
Fórmula molecular C10H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 209.691
Número MDL MFCD00723503
Clave InChI SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-phenylthiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl, 2-phenyl-4-chloromethylthiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole, 2-phenyl-4-chloromethyl thiazole, enamine_002044, 2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride
PubChem CID 236969
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-fenil-1,3-tiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.7
Porcentaje de pureza 97%