Learn More
4-(Clorometil)-2-fenil-1,3-oxazol, TRC
Código de producto. 30356369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356369 50 mg -
30363881 250 mg 250 miligramos
30354403 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC65012550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30494-97-4
Fórmula molecular C10H8NOCl
Peso molecular (g/mol) 193.63
Sinónimo 4-(Chloromethyl)-2-phenyloxazole, 2-Phenyl-4-chloromethyloxazole
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-fenil-1,3-oxazol
SMILES ClCc1coc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO/c11-6-9-7-13-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0294