Learn More
Clorhidrato de 4-clorometil-2-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712443 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10712443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
CAS 77470-53-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 163°C
Color De marrón o crema a gris rosado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H7Cl2NS
Número MDL MFCD00067725
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
Clave InChI YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 184.08
PubChem CID 2734203
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.