Learn More
Clorhidrato de 4-clorometil-2-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472707 5 g 5 g
11462707 1 g 1 g
11482707 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14902.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77470-53-2 | C5H7Cl2NS | 184.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77470-53-2
Fórmula molecular C5H7Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 184.08
Número MDL MFCD00067725
Clave InChI YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Punto de fusión ∼165°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 108603
Nombre IUPAC hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.09
Porcentaje de pureza 98%