Learn More
4-(Clorometil)-2-isopropil]-4-tiazolilo, sal de hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-2-isopropyl]-4-thiazolyl, Hydrochloride Sal |
| CAS | 65386-28-9 |
| Fórmula molecular | C7 H10 Cl N S . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Thiazole, 4-(chloromethyl)-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Thiazole, 4-(chloromethyl)-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (9CI), 4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10ClNS.ClH/c1-5(2)7-9-6(3-8)4-10-7;/h4-5H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)c1nc(CCl)cs1 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-2-propan-2-il-1,3-tiazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.9989 |