Learn More
4-(Clorometil)-2,5-oxazolidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione |
| CAS | 3981-41-7 |
| Fórmula molecular | C4H4ClNO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8) |
| SMILES | C(C1C(=O)OC(=O)N1)Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-1,3-oxazolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 149.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.988 |