Learn More
4-(Clorometil)-2,5-oxazolidinediona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione-d3 |
| CAS | 1794713-40-8 |
| Fórmula molecular | C4HD3ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])NC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-[cloro(dideuterio)metil]-4-deuterio-1,3-oxazolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0068 |