Learn More
4-(Clorometil)-2-(4-nitrofenil)-1,3-oxazol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole |
| CAS | 39867-96-4 |
| Fórmula molecular | C10H7N2O3Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)oxazole, 4-(Chloromethyl)-2-(p-nitrophenyl)oxazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7ClN2O3/c11-5-8-6-16-10(12-8)7-1-3-9(4-2-7)13(14)15/h1-4,6H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2occ(CCl)n2 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-2-(4-nitrofenil)-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 238.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0145 |