Learn More
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10396374 5 g 5 g
10249782 250 mg 250 miligramos
10259782 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10396374 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01135DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 690632-83-8
Fórmula molecular C10H8Cl3NS
Peso molecular (g/mol) 280.59
Número MDL MFCD05664422
Clave InChI CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol; hidrocloruro
SMILES Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.61
Porcentaje de pureza 97%