Learn More
4-(clorometilo)-2-(2-tienilo)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10663783 250 mg 250 miligramos
10110592 1 g 1 g
10341705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10663783 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC11524CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 54679-16-2
Fórmula molecular C8H6ClNS2
Peso molecular (g/mol) 215.71
Número MDL MFCD01571296
Clave InChI CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736496
Nombre IUPAC 4-(clorometilo)-2-tiofen-2-il-1,3-tiazol
SMILES ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.73
Porcentaje de pureza 97%