Learn More
4-Clorometil-2,2-dimetil-1,3-dioxolano, TRC
Código de producto. 30359990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359990 2.5 g 2.50 g
30359711 25 g -
30359321 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3694052.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4362-40-7
Fórmula molecular C6 H11 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 150.6033
Sinónimo 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (±)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1-Chloro-2,3-O-isopropylidenepropane
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano
SMILES CC1(C)OCC(CCl)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0448