Learn More
4-(clorometil)-2,2,7,7-tetrametil-3,6-dioxa-2,7-disilaoctano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane |
| CAS | 73639-52-8 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O4/c1-5-6-7-8-13-11-15(22)18-16(12-13)25-20(2,3)14-9-10-21(4,24)19(23)17(14)18/h11-12,14,17,19,22-24H,5-10H2,1-4H3/t14-,17-,19+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3[C@H](O)[C@@](C)(O)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9S,10S,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-7,8,10,10a-tetrahidro-6aH-benzo[c]cromeno-1,9,10-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 348.476 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.23 |