Learn More
Clorhidrato de 4-clorometil-1H-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloromethyl-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 38585-61-4 |
| Fórmula molecular | C4 H5 Cl N2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClN2.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.ClCc1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-1H-imidazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9908 |