Learn More
Éster metílico del ácido 4-(clorometil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30349593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349593 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30349593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC597480100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1001415-64-0
Fórmula molecular C8H11ClN2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methyl 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11ClN2O2/c1-5-6(4-9)7(8(12)13-3)11(2)10-5/h4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)c1c(CCl)c(C)nn1C
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2,5-dimetilpirazol-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 202.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0509