Learn More
Clorhidrato de 4-(clorometil)-1-(2-furilmetil)piperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10597664 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10507674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10597664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68574CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 944450-92-4
Fórmula molecular C11H17Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 250.163
Número MDL MFCD10700059
Clave InChI SRRFZUHMIKVVPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-1-2-furylmethyl piperidine hydrochloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-ylmethyl piperidine hydrochloride, 2-4-chloromethyl piperidyl methyl furan, chloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-yl methyl piperidine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811048
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-1-(furan-2-ilmetil)piperidina;clorhidrato
SMILES C1CN(CCC1CCl)CC2=CC=CO2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.17
Porcentaje de pureza 95%