Learn More
4-(Clorometil)-1,2-difeniletano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470728 1 g 1 g
11480728 5 g 5 g
11490728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25222.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80676-35-3 | C15H15Cl | 230.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80676-35-3
Fórmula molecular C15H15Cl
Peso molecular (g/mol) 230.74
Número MDL MFCD02093918
Clave InChI KPTSLALCCGBCOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl dibenzyl, 1-chloromethyl-4-phenethylbenzene, 4-chloromethyl-1,2-diphenylethane, 1-chloromethyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-chloromethyl bibenzyl, 4-phenethylbenzyl chloride
PubChem CID 2733990
Nombre IUPAC 1-(Clorometilo)-4-(2-feniletilo)benceno
SMILES ClCC1=CC=C(CCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Punto de fusión 38°C to 42°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.73
Porcentaje de pureza 98%