Learn More
Ácido 4-cloromercuribenzoico, TRC
Código de producto. 30367106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367106 5 g -
30353134 2.5 g 2.50 g
30362979 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3678005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-85-8
Fórmula molecular C7 H5 Cl Hg O2
Peso molecular (g/mol) 357.16
Nombre IUPAC (4-carboxifenil)-cloromercurio
SMILES OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromercuribenzoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.9684