Learn More
4-(Cloromercuri)Ácido Bentzensulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133032 50 mg 50 miligramos
30136225 25 mg 25 miligramos
17998949 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36775050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14110-97-5
Fórmula molecular C6 H4 Cl Hg O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 415.19
Nombre IUPAC sodio; cloro-(4-sulfonatofenil)mercurio
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromercuri)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5O3S.ClH.Hg.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,7,8,9);1H;;/q;;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.9174
Porcentaje de pureza >95%