Learn More
Ácido 4-cloromandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloromandelic acid |
| Punto de fusión | 117°C to 122°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1567759 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.6 |
| Porcentaje de pureza | 98% |