Learn More
Ácido 4-cloromandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471317 5 g 5 g
11481317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24264.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 492-86-4 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-86-4
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00042724
Clave InChI BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromandelic acid
Punto de fusión 117°C to 122°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1567759
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 98%