Learn More
Ácido 4-cloromandelico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10135792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10135792 25 g Frasco de vidrio 25 g
10076952 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10135792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386750250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 492-86-4
Número MDL MFCD00042724
Clave InChI BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromandelic acid
Punto de fusión 115.0°C to 120.0°C
% mín. CAS 94.0
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Fórmula molecular C8H7ClO3
Fórmula lineal ClC6H4CH(OH)COOH
Peso molecular (g/mol) 186.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloromandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.