Learn More
4-cloroyodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroiodobenzene |
| CAS | 637-87-6 |
| Fórmula molecular | C6H4ClI |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-iodobenzene, 4-Chloro-1-iodobenzene, 4-Chlorophenyl Iodide, 4-Iodo-1-chlorobenzene, 4-Iodochlorobenzene, NSC 32862, p-Chloroiodobenzene, p-Chlorophenyl Iodide, p-Iodochlorobenzene, p-Iodophenyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-iodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 238.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9046 |