Learn More
4-cloroindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroindole |
| CAS | 25235-85-2 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Clc1cccc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0189 |