Learn More
4-cloroindol, TRC
Código de producto. 30354812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354812 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30354812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3670005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroindole
CAS 25235-85-2
Fórmula molecular C8 H6 Cl N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
SMILES Clc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 151.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0189