Learn More
4-Cloroindol-3-ácido acético, TRC
Código de producto. 30352963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352963 1 g 1 g
30359298 100 mg -
30367230 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3670201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2519-61-1
Fórmula molecular C10 H8 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 209.63
Sinónimo 4-Chloro-1H-indole-3-acetic acid (ACI), Indole-3-acetic acid, 4-chloro- (7CI, 8CI), 2-(4-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 4-Chloro-IAA, 4-Chloroindole-3-acetic acid, 4-Chloroindoleacetic acid, 4-Chloroindolyl-3-acetic acid, NSC 295294, 4-Chloroindole-3-acetic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-cloro-1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2cccc(Cl)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroindole-3-acetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO2/c11-7-2-1-3-8-10(7)6(5-12-8)4-9(13)14/h1-3,5,12H,4H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0244