Learn More
Ácido 4-Clorohippúrico, TRC
Código de producto. 30360934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360934 10 g 10 g
30349729 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36742010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-77-6
Fórmula molecular C9 H8 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 213.62
Sinónimo 4-Chlorobenzoylglycine, N-(4-Chlorobenzoyl)glycine, N-(p-Chlorobenzoyl)glycine, Ro 11-1903, p-Chlorobenzoylglycine, p-Chlorohippuric Acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(4-clorobenzoilo)amino]acético
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorohippuric Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0193