Learn More
4-Clorofuro[3,2-c]piridina, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10747505 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10242792 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10747505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00326DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 31270-80-1
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.565
Clave InChI OPFFYLJLHPZSEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorofuro 3,2-c pyridine, 4-chloro-furo 3,2-c pyridine, furo 3,2-c pyridine, 4-chloro, pubchem21417, 4-chlorofuro 3,2-cpyridine, ksc221s6f, 4-chlorofurano 3,2-c pyridine, 4-chlorofuro 3,2-pyridine
PubChem CID 2779746
Nombre IUPAC 4-clorofuro[3,2-c]piridina
SMILES C1=CN=C(C2=C1OC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorofuro[3, 2-c]pyridine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 95%