Learn More
Éter 4-clorodifenilo, TRC
Código de producto. 30349605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30349605 5 g
30367790 100 mg
30356408 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2928755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7005-72-3
Fórmula molecular C12 H9 Cl O
Peso molecular (g/mol) 204.65
Sinónimo Benzene, 1-chloro-4-phenoxy-, Ether, p-chlorophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-phenoxybenzene, 4-Chlorodiphenyl ether, 4-Chlorophenyl phenyl ether, CDE 3, NSC 61839, PCDE 3, p-Chlorodiphenyl oxide, p-Chlorophenyl phenyl ether, p-Phenoxychlorobenzene, 4-MonoCDE
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fenoxibenceno
SMILES Clc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl phenyl ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0342