Learn More
4-clorodifluorometoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorodifluoromethoxyaniline |
| CAS | 39065-95-7 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl F2 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Difluorochloromethoxy)aniline, 4-(chlorodifluoromethoxy)benzenamine, 4-(Chloro-difluoro-methoxy)-phenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClF2NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OC(F)(F)Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[cloro(difluoro)metoxi]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0106 |