Learn More
4-clorodeshidrometiltestosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydrochloromethyltestosterone |
| CAS | 2446-23-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H27 Cl O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Androsta-1,4-dien-3-one, 4-chloro-17-hydroxy-17-methyl-, (17β)-, Androsta-1,4-dien-3-one, 4-chloro-17β-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), (17β)-4-Chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 1-Dehydro-4-chloro-17-methyltestosterone, 1-Dehydro-4-chloro-17α-methyltestosterone, 4-Chloro-1,2-dehydro-17α-methyltestosterone, 4-Chloro-1-dehydro-17-methyltestosterone, 4-Chloro-1-dehydromethyltestosterone, 4-Chloro-17α-methyl-17β-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 4-Chloro-17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androsta-1,4-dien-3-one, 4-Chlorodianabol, 4-Chloromethandienone, Oral-Turinabol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-18-9-8-16(22)17(21)15(18)5-4-12-13(18)6-10-19(2)14(12)7-11-20(19,3)23/h8-9,12-14,23H,4-7,10-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(Cl)C(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-cloro-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 334.88 |
| Mostrar más |