Learn More
4-Clorociclohexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorocyclohexene |
| CAS | 930-65-4 |
| Fórmula molecular | C6H9Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cyclohexene, 4-chloro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Chlorocyclohexene (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2 |
| SMILES | ClC1CCC=CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-clorociclohexeno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0393 |