Learn More
Ácido 4-clorocinámico, TRC
Código de producto. 30353128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353128 1 Kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30353128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2933101KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorocinnamic Acid
CAS 1615-02-7
Fórmula molecular C9H7ClO2
Cantidad 1 Kg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido de (E)-3-(4-clorofenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 182.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0135