Learn More
Ácido 4-clorocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorocinnamic Acid |
| CAS | 1615-02-7 |
| Fórmula molecular | C9H7ClO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido de (E)-3-(4-clorofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0135 |