Learn More
Ácido 4-clorocinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458176 25 g 25 g
11468176 100 g 100 g
11478176 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15304.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1615-02-7
Fórmula molecular C9H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 182.60
Número MDL MFCD00004396
Clave InChI GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
Nombre IUPAC Ácido de (E)-3-(4-clorofenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 248°C to 253°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1365308
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.61
Porcentaje de pureza 99%