Learn More
4-Clorocinamamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367756 1 g 1 g
11377756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11406.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18166-64-8 | C9H8ClNO | 181.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18166-64-8
Fórmula molecular C9H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 181.62
Número MDL MFCD00017147
Clave InChI PWXPFYVNYKVJBW-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 4-chlorocinnamamide, p-chlorocinnamamide, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide, 3-4-chlorophenyl acrylamide, p-chlorocinnamide, 4-chlorocinnamide,trans, 4-chlorobenzeneacrylamide, 2e-3-4-chlorophenyl acrylamide, e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5364144
Nombre IUPAC (E)-3-(4-clorofenil)prop-2-enamida
SMILES NC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorocinnamamide
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2084774
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.62
Porcentaje de pureza 97%