Learn More
Éster metílico del ácido 4-(clorocarbonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 7377-26-6 |
| Fórmula molecular | C9H7ClO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | p-(Chloroformyl)benzoic Acid Methyl Ester, 1-(Chloroformyl)-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-(Carbomethoxy)benzoyl Chloride, 4-(Methoxycarbonyl)benzoyl chloride, Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl 4-carboxybenzoyl Chloride, Methyl p-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl terephthalic Chloride, Methyl Terephthalyl Chloride, Monomethyl Terephthalate Acid Chloride, Terephthalic Acid Monomethyl Ester chloride, Terephthaloyl Chloride Methyl Ester, p-(Carbomethoxy)benzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | metil 4-carbonocloridoilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0084 |