Learn More
Cloruro de 4-clorobutirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
10 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444953 250 g 250 g
11324749 10 g 10 g
11434953 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11444953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12249.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4635-59-0 | C4H6Cl2O | 140.991 g/mol
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-clorobutirilo (4-CBCl) se utiliza principalmente en la producción de productos farmacéuticos y agroquímicos. Se utiliza como intermedio de la pirazinamida.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, etanol; ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4635-59-0
Fórmula molecular C4H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 140.991
Número MDL MFCD00000754
Clave InChI CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
PubChem CID 78370
Nombre IUPAC cloruro de 4-clorobutanoil
SMILES C(CC(=O)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyryl chloride
Punto de fusión -49°C
Densidad 1.258
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal ClCH2CH2CH2COCl
Índice de refracción 1.461
Cantidad 250 g
Número UN UN2927
Beilstein 773860
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobutyryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobutyryl chloride