Learn More
4-clorobutiroilo, TRC
Código de producto. 30362362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362362 50 g 50 g
30348832 10 g -
30360020 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36482550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4635-59-0
Fórmula molecular C4H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 140.99
Sinónimo 4-Chloro-Butanoyl Chloride, 4-Chlorobutanoic Acid Chloride, 4-Chlorobutanoyl Chloride, 4-Chlorobutyric Acid Chloride, 4-Chlorobutyroyl Chloride, 4-Chlorobutyryl Chloride, γ-Chlorobutyroyl Chloride, γ-Chlorobutyryl Chloride, ω-Chlorobutanoyl Chloride, ω-Chlorobutyryl Chloride
Nombre IUPAC cloruro de 4-clorobutanoil
SMILES ClCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyroyl Chloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2