Learn More
4-Clorobutirofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372496 25 g 25 g
11362496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06383.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-52-6
Fórmula molecular C10H11ClO
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00001005
Clave InChI GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobutyrophenone, gamma-chlorobutyrophenone, 4-chloro-1-oxo-1-phenylbutane, .gamma.-chlorobutyrophenone, 1-butanone,4-chloro-1-phenyl, chlorpropylphenylketon, 4-chlorobutyrylbenzene, 4-chlorobutyro-phenone, 3-benzoylpropyl chloride, .omega.-chlorobutyrophenone
PubChem CID 253533
Nombre IUPAC 4-cloro-1-fenilbutan-1-ona
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyrophenone
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.137
Punto de ebullición 138°C to 140°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 25 g
Beilstein 878974
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 95%