Learn More
4-Clorobutirofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobutyrophenone |
| Punto de fusión | 19°C to 20°C |
| Densidad | 1.137 |
| Punto de ebullición | 138°C to 140°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.544 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 878974 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.65 |
| Porcentaje de pureza | 95% |