Learn More
4-clorobutironitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobutyronitrile |
| CAS | 628-20-6 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Cl N |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 4-clorobutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 103.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0189 |