Learn More
4-Clorobutironitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395239 50 g 50 g
11305249 250 g 250 g
11385239 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18942.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-20-6 | C4H6ClN | 103.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-20-6
Fórmula molecular C4H6ClN
Peso molecular (g/mol) 103.55
Número MDL MFCD00001972
Clave InChI ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
PubChem CID 12336
Nombre IUPAC 4-clorobutanonitrilo
SMILES ClCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyronitrile
Densidad 1.084
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)3CN
Índice de refracción 1.444
Cantidad 50 g
Número UN UN3276
Beilstein 1633582
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.55
Porcentaje de pureza 97%