Learn More
4-Anhídrido clorobutiríco, TRC
Código de producto. 30366122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366122 2.5 g 2.50 g
30356409 1 g 1 g
30360880 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2929552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20496-01-9
Fórmula molecular C8H12Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 227.09
Sinónimo Butanoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI), Butyric acid, 4-chloro-, anhydride (7CI,8CI), 4-Chlorobutanoic anhydride
Nombre IUPAC 4-clorbutanoil, 4-clorobutanoato
SMILES ClCCCC(=O)OC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyric anhydride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12Cl2O3/c9-5-1-3-7(11)13-8(12)4-2-6-10/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0163