Learn More
Cloroformiato de 4-clorobutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobutyl Chloroformate |
| CAS | 37693-18-8 |
| Fórmula molecular | C5H8Cl2O2 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 4-Chlorobutyl Ester Carbonochloridic Acid, 4-Chlorobutyl Carbonochloridate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8Cl2O2/c6-3-1-2-4-9-5(7)8/h1-4H2 |
| SMILES | ClCCCCOC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de 4-clorobutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.9901 |