Learn More
Acetato de 4-clorobutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobutyl Acetate |
| CAS | 6962-92-1 |
| Fórmula molecular | C6H11ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-chlorobutane, 1-Chloro-4-acetoxybutane, 4-Chlorobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Chlorobutyl Ester, NSC 53492, NSC 54074, delta-Chlorobutyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCl |
| Nombre IUPAC | acetato de 4-clorobutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 150.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0448 |