Learn More
Acetato de 4-clorobutilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485157 500 g 500 g
11465157 25 g 25 g
11475157 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22582.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6962-92-1 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6962-92-1
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.602
Número MDL MFCD00001013
Clave InChI PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetoxy-4-chlorobutane, 4-chloro-n-butyl acetate, 1-chloro-4-acetoxybutane, 1-butanol, 4-chloro-, acetate, 4-chlorobutylacetate, 4-chloro-1-butanol acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat, delta-chlorobutyl acetate, 1-butanol, 4-chloro-, 1-acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat german
PubChem CID 23399
Nombre IUPAC acetato de 4-clorobutilo
SMILES CC(=O)OCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutyl acetate
Densidad 1.076
Punto de ebullición 81°C to 83°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 500 g
Beilstein 1749681
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.61
Porcentaje de pureza 98%