Learn More
Éster metílico del ácido 4-clorobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobutanoic acid methyl ester |
| CAS | 3153-37-5 |
| Fórmula molecular | C5H9ClO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chlorobutyric acid methyl ester, Methyl 4-chlorobutanoate,Methyl 4-chlorobutyrate, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCl |
| Nombre IUPAC | metil 4-clorobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 136.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0291 |