Learn More
4-clorobromobenceno, TRC
Código de producto. 30364360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364360 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30364360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36708510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromochlorobenzene
CAS 106-39-8
Fórmula molecular C6 H4 Br Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 191.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9185